Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Chemikalienlöffel, doppelseitig

Chemikalienlöffel, doppelseitig

300 mm, 21×30 - 35×45 mm
Catalog # 231-2275
Supplier:   RSG
Chemikalienlöffel, doppelseitig
Catalog # 231-2275
Supplier:  RSG
Chemikalienlöffel, doppelseitig
Chemikalienlöffel, doppelseitig

300 mm, 21×30 - 35×45 mm

Price
93,00 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universallöffel für eine Vielzahl von Verwendungen. Mit zylindrischem Stiel.

  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Specifications
  • Länge:
    300 mm
  • Löffelmaße:
    21×30 - 35×45 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.