Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Apothekerspatel

Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 100 mm, 18/22 mm
Artikelnr. 231-0552
Anbieter:   RSG
Apothekerspatel
Artikelnr. 231-0552
Anbieter:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 100 mm, 18/22 mm

Preis
132,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Edelstahlklinge, Holzgriff.

  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Gehärtete Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    100 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.