Apothekerspatel
Gehärtete Klinge, 130 mm, 18/22 mm
Catalog # 231-0553
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahlklinge, Holzgriff.
- Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
- 75 - 150 mm: konische Klinge
Specifications
- Bezeichnung:Gehärtete Klinge
- Klingenbreite:18/22 mm
- Spitzenlänge:130 mm



