Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 250 mm, 18/22 mm
Artikelnr. 231-0300
Anbieter:   RSG
Apothekerspatel
Artikelnr. 231-0300
Anbieter:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 250 mm, 18/22 mm

Preis
43,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

Edelstahlklinge, Holzgriff.

  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Gehärtete Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    250 mm