AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Steif, 300 mm, 16 mm
Catalog # RSGA830.300
Supplier:   RSG
Doppelspatel, schmal
Catalog # RSGA830.300
Supplier:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Steif, 300 mm, 16 mm
Price
60,60 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Specifications
  • Bezeichnung:
    Steif
  • Länge:
    300 mm
  • Klingenbreite:
    16 mm