AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Steif, 400 mm, 20 mm
Artikelnr. RSGA830.400
Anbieter:   RSG
Doppelspatel, schmal
Artikelnr. RSGA830.400
Anbieter:  RSG
Doppelspatel, schmal
Doppelspatel, schmal
Steif, 400 mm, 20 mm
Preis
75,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Steif
  • Länge:
    400 mm
  • Klingenbreite:
    20 mm