Platten und Module, Nunc Immobilizer™
PS, unsteril, ohne Deckel. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich: aminierte Oberfläche für eine schnelle Kupplung von Peptiden und Proteinen; Streptavidin-beschichtete Oberfläche für die schnelle Kupplung von biotinylierten Biomolekülen wie Peptiden, Antikörpern, Oligonukleotiden oder Haptenen. Außerdem verfügbar in transparenter Ausführung für kolorimetrische Assays und zur Probenaufbewahrung, in weiß für Lumineszenz- und Fluoreszenz-Assays sowie in schwarz für Fluoreszenz-Assays.
- Gebrauchsfertige Platten und Module, die keine Aktivierungs- oder Blockierungsschritte erfordern
- Robuste und stabile Oberflächen mit langer Haltbarkeit
- Hohe Sensitivität und Spezifität
- Hohe spezifische Bindung
- Hohes Signal/Rausch-Verhältnis
Well-Gesamtvolumen: 400 µl (96-Well-Platten und flache Well-Streifen), 350 µl (C-Well-Streifen), 120 µl (384-Well-Platten).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)
- Anz. Wells:96
- Typ:Amino
- Bezeichnung:Transparent, flacher Boden, 96-Well
- Cat. No.:734-1277
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.