AuftragsverfolgungKontakt
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Universal-Indikatorstreifen, einschl. Farbskala, 1 - 10, 1
Anbieter:   Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Artikelnr. 1.09526.0003
Anbieter:  Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Universal-Indikatorstreifen, einschl. Farbskala, 1 - 10, 1
Preis
52,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 Rolle
Product Details & Documents
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
  • Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Spezifikationen
  • pH-Abstufung:
    1
  • pH-Bereich:
    1 - 10
  • Bezeichnung:
    Universal-Indikatorstreifen, einschl. Farbskala
  • Cat. No.:
    1.09526.0003
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100