AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for heating circulators | Avantor
Accessories for heating circulators
2× Adapter, M16×1 Innengewinde auf NPT ⅜" Außengewinde
Artikelnr. JULA8890006
Anbieter:   JULABO GmbH
Accessories for heating circulators
Artikelnr. JULA8890006
Anbieter:  JULABO GmbH
Accessories for heating circulators
Accessories for heating circulators
2× Adapter, M16×1 Innengewinde auf NPT ⅜" Außengewinde
Preis
95,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    2× Adapter, M16×1 Innengewinde auf NPT ⅜" Außengewinde
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.