AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, Blau
Artikelnr. SARS65.716.001
Marketsource
Anbieter:   SARSTEDT
Screw caps for micro tubes
Artikelnr. SARS65.716.001
Anbieter:  SARSTEDT
Marketsource
Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, Blau
Preis
51,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Screw cap with O-ring seal.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Screw caps for micro tubes
  • Seq:
    03