Fasspumpen
Fasspumpe mit Auslaufschlauch und Hahn, PP, 260 ml/stroke, 800 mm, 900 mm
Artikelnr. 223-1228
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Fasspumpen, PP, mit starrem Auslaufbogen oder flexiblem PVC-Auslaufschlauch mit Hahn. Schnelles, einfaches Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
- Sehr gute chemische Beständigkeit, daher auch zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern geeignet
- Förderleistung bis ca. 12 L/min
- Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe gewährleistet gute Restentleerung
- Der flexible PVC-Auslaufschlauch ist 1,2 m lang
- Das tief liegende Bodenrückschlagventil sichert eine gute Fass-Restentleerung
Dokumente
Spezifikationen
- Förderleistung:260 ml/stroke
- Bezeichnung:Fasspumpe mit Auslaufschlauch und Hahn
- Material:PP
- Seq:04
- Gesamtlänge:900 mm
- Eintauch-Tiefe:800 mm
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 223-1271Fass-Stopfen, PVC: Durch mehr Halt im Fass wird diesem universellen Adapter das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Für Öffnungen von 40 - 70 mm Durchmesser.
Für das Abfüllen nicht brennbarer FlüssikeitenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 26,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 223-1263Fassverschraubung TRI-SURE, Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht breenbarer FlüssigkeitenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 50,30 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 223-1262Fassverschraubung MAUSER 2" Grobgewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer FüssigkeittenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 45,90 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 223-1261Fassverschraubung R2" Stahl-Feingewinde, innen, aus PP: Für sicheren Halt im Fass. Für das Abfüllen nicht brennbarer FlüssigkeitenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 36,90 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 223-1251Auslaufschlauch 1,2 m mit Hahn für PP FasspumpeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 33,20 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis