AuftragsverfolgungKontakt
Sample tubes
5 ml, Ohne Verschluss, With external thread, ungraduated, 12,5×92 mm, Round bottom
Artikelnr. 212-9343
Anbieter:   Simport Scientific
Sample tubes
Artikelnr. 212-9343
Anbieter:  Simport Scientific
Sample tubes
Sample tubes
5 ml, Ohne Verschluss, With external thread, ungraduated, 12,5×92 mm, Round bottom
Preis
335,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, non toxic, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Smooth and uniform inner surface
  • Tubes can be autoclaved (121° C) in upright position with caps loosened
  • Round bottom tubes only can be centrifuged up to 17000×g
Designed for the storage and transportation of biological material.
*For size only, cap is included.
Spezifikationen
  • Verschlussart:
    Ohne Verschluss
  • Typ:
    Round bottom
  • Kapazität:
    5 ml
  • Bezeichnung:
    With external thread, ungraduated
  • Seq:
    07
  • Größe:
    12,5×92 mm