AuftragsverfolgungKontakt
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss , halb-mikro, 7 ml, 50 mm, PMMA
Artikelnr. HACHLZP341
Anbieter:   Hach
Probenküvetten
Artikelnr. HACHLZP341
Anbieter:  Hach
Probenküvetten
Probenküvetten
Probenküvetten, mit Verschluss , halb-mikro, 7 ml, 50 mm, PMMA
Preis
60,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Spezifikationen
  • Lichtweg:
    50 mm
  • Volumen:
    7 ml
  • Fenstermaterial:
    PMMA
  • Bezeichnung:
    Probenküvetten, mit Verschluss , halb-mikro
  • Seq:
    14