Probenküvetten
Durchflussküvette, mikro, CH = 8,5 mm, 80 µl, 10 mm, Optisches Glas
Catalog # HACHLZP334
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Specifications
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:80 µl
- Fenstermaterial:Optisches Glas
- Bezeichnung:Durchflussküvette, mikro, CH = 8,5 mm
- Seq:12