Probenküvetten
Probenküvetten, 3,5 ml, 10 mm, Optisches Glas
Artikelnr. HACHLZP045
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
Probenküvetten für photometrische Messungen.
- Mit oder ohne Verschluss erhältlich
- Wiederverwendbar (aus Glas) oder für den Einmalgebrauch (aus Kunststoff)
Spezifikationen
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3,5 ml
- Fenstermaterial:Optisches Glas
- Bezeichnung:Probenküvetten
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.