pH buffer, single-use, SINGLET™
pH buffer solution combination pack, single-use, 4,01/7,00, Foil pouch, 20/pack (10 each of 4,01 pH and 7,00 pH), 1 SET
Artikelnr. HACH2769920
Anbieter: Hach
Springe zu:
Product Details & Documents
These buffers solutions packs are used for pH meter calibration. The sealed foil pouches can be transported easily and safely without any spillage and also prevents contamination or exposure to air of the solutions.
- Ideal for on-site analyses
- Easy to use
- Accuracy pH: ±0,02 at 25 °C
- Traceable to NIST
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Foil pouch
- VE:1 SET
- Bezeichnung:pH buffer solution combination pack, single-use
- Pk Info:20/pack (10 each of 4,01 pH and 7,00 pH)
- pH-Wert:4,01/7,00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.