AuftragsverfolgungKontakt
Buffer powder pillows | Avantor
Buffer powder pillows
4,01, ±0,02, Phthalat, Rot, 25 °C, 250
Artikelnr. HACH2226964
Anbieter:   Hach
Buffer powder pillows
Artikelnr. HACH2226964
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
4,01, ±0,02, Phthalat, Rot, 25 °C, 250
CAS Nummer:  
Preis
292,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
Lieferumfang: The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • pH-Puffertyp:
    Phthalat
  • VE:
    250
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Rot
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    4,01
Spezifikationen