AuftragsverfolgungKontakt
TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM® | Avantor
TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM®
POLYAMIDE-6, Polyamid 6, 50×200 mm, 100 µm, No
Artikelnr. 552-0151
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM®
Artikelnr. 552-0151
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM®
TLC plates, polyamide-6, polyester sheets, POLYGRAM®
POLYAMIDE-6, Polyamid 6, 50×200 mm, 100 µm, No
Preis
144,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Polyamide 6 layers are available as POLYGRAM® polyester sheets with or without fluorescent indicator. The separation mechanism based on hydrogen bonds to amide groups of the polymer matrix as well as on ionic, dipol and electron donor/acceptor interactions.
  • Alternative selectivity to silica 60
Application includes natural compounds, phenols, carboxylic acids, aromatic nitro compounds and especially amino acids.
Polyamide 6: ε-polycaprolactam.
Dokumente
Spezifikationen
  • Materialbeschichtung:
    Polyamid 6
  • Schichtdicke:
    100 µm
  • Plattengröße:
    50×200 mm
  • Bezeichnung:
    POLYAMIDE-6
  • Fluoreszenz-Indikator:
    No
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.