AuftragsverfolgungKontakt
Extraction thimbles | Avantor
Extraction thimbles
57×315 mm, 2,0 mm
Artikelnr. MANA645038
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Artikelnr. MANA645038
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Extraction thimbles
57×315 mm, 2,0 mm
Preis
385,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
  • Fat determination in food and feed
  • Determination of binder content in asphalt
  • Analysis of soil contaminants
  • Determination of additives in rubber and elastomers
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    57×315 mm
  • Seq:
    39
  • Stärke:
    2,0 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.