AuftragsverfolgungKontakt
Extraction thimbles
Extraction thimbles
33×205 mm, 1,5 mm
Artikelnr. MANA645026
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Artikelnr. MANA645026
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Extraction thimbles
Extraction thimbles
33×205 mm, 1,5 mm
Preis
195,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
  • Fat determination in food and feed
  • Determination of binder content in asphalt
  • Analysis of soil contaminants
  • Determination of additives in rubber and elastomers
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    33×205 mm
  • Seq:
    26
  • Stärke:
    1,5 mm