AuftragsverfolgungKontakt
Phasentrennpapier
Phasentrennpapier
MN 616 WA, , 185 mm
Artikelnr. MANA584018
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Phasentrennpapier
Artikelnr. MANA584018
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Phasentrennpapier
Phasentrennpapier
MN 616 WA, , 185 mm
Preis
74,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Spezifikationen
  • Sorte:
    MN 616 WA
  • Größe:
    185 mm
  • Cat. No.:
    MANA584018
  • Filtriergeschwindigkeit:
    27 s (Herzberg)
  • Stärke:
    0,2 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²