Phasentrennpapier
MN 616 WA, , 70 mm
Artikelnr. MANA484007
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Spezifikationen
- Sorte:MN 616 WA
- Größe:70 mm
- Cat. No.:MANA484007
- Filtriergeschwindigkeit:27 s (Herzberg)
- Stärke:0,2 mm
- Gewicht:85 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.