Phasentrennpapier
MN 616 WA, , 55 mm
Catalog # MANA484005
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Specifications
- Sorte:MN 616 WA
- Größe:55 mm
- Cat. No.:MANA484005
- Filtriergeschwindigkeit:27 s (Herzberg)
- Stärke:0,2 mm
- Gewicht:85 g/m²