Phasentrennpapier
MN 617 WA, , 240 mm
Artikelnr. MANA430024
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Spezifikationen
- Sorte:MN 617 WA
- Größe:240 mm
- Cat. No.:MANA430024
- Filtriergeschwindigkeit:8 s (Herzberg)
- Stärke:0,2 mm
- Gewicht:85 g/m²