AuftragsverfolgungKontakt
Phasentrennpapier | Avantor
Phasentrennpapier
MN 617 WA, , 110 mm
Artikelnr. MANA430011
Anbieter:   MACHEREY-NAGEL
Phasentrennpapier
Artikelnr. MANA430011
Anbieter:  MACHEREY-NAGEL
Phasentrennpapier
Phasentrennpapier
MN 617 WA, , 110 mm
Preis
26,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese Papiere werden durch Imprägnierung mit Silikon hydrophob (wasserundurchlässig) gemacht. Mithilfe dieser Filter lässt sich Wasser durch einfache Filtration elegant von nicht wassermischbaren organischen Lösungsmitteln trennen.
Spezifikationen
  • Sorte:
    MN 617 WA
  • Größe:
    110 mm
  • Cat. No.:
    MANA430011
  • Filtriergeschwindigkeit:
    8 s (Herzberg)
  • Stärke:
    0,2 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²