AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 500 mL
Artikelnr. A3846.0500
Anbieter:   PanReac AppliChem
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Artikelnr. A3846.0500
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
117,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Used for the purification of oligonucleotides.
CAS No.: 5204-74-0
Molecular Formula: C₆H₁₅N · CH₃COOH
Formula Weight: 161,24 g/mol
Density: 1,001 (at 20 °C)
Physical Form: Liquid
Non-volatile Matter: Max. 0,01%
Storage Temperature: Ambient
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Triethylammonium acetate, 1M buffer solution, pH 7,0
  • Cat. No.:
    A3846.0500
  • CAS Nr.:
    5204-74-0