Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Tricin | Avantor

Tricin

Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Artikelnr. A1085.0250
Anbieter:   PanReac AppliChem
Tricin
Artikelnr. A1085.0250
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  5704-04-1
Tricin

Glasflasche für Feststoffe, 250 g

CAS Nummer:  5704-04-1
Preis
173,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
  • CAS Nummer:5704-04-1
  • Formel:(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00004277
  • Molekulargewicht:179.17 g/mol
  • Merck-Index:13,09724
  • Schmelzpunkt:187 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (19.85 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:227-193-6
Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g

Spezifikationen