AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin | Avantor
L(-)-Prolin
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. A1707.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
L(-)-Prolin
Artikelnr. A1707.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
447,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:220…222 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.