L(-)-Prolin
Glass bottle for solids, 100 g
Anbieter: PanReac AppliChem
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Merck-Index:13,07871
- Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:220…222 °C
- Dichte:1,35 g/cm³ (25 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:205-702-2
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g