AuftragsverfolgungKontakt
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) | Avantor
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
5 kg
Artikelnr. A1076.5000
Anbieter:   PanReac AppliChem
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Artikelnr. A1076.5000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  1132-61-2
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
5 kg
CAS Nummer:  1132-61-2
Preis
2 040,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS Nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00006183
  • Molekulargewicht:209.27 g/mol
  • Merck-Index:13,06288
  • Schmelzpunkt:> 250 °C
  • Blitzpunkt:110 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:214-478-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 kg