Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) | Avantor

γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)

Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. A2947.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Artikelnr. A2947.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  1132-61-2
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS Nummer:  1132-61-2
Preis
639,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS Nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL-Nummer:MFCD00006183
  • Molekulargewicht:209.27 g/mol
  • Merck-Index:13,06288
  • Schmelzpunkt:> 250 °C
  • Blitzpunkt:110 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:214-478-5

Dokumente

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg

Spezifikationen