AuftragsverfolgungKontakt
Lysis buffer, CTAB
CTAB, lysis buffer, 1 L
Artikelnr. A4150.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
Lysis buffer, CTAB
Artikelnr. A4150.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Lysis buffer, CTAB
Lysis buffer, CTAB
CTAB, lysis buffer, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
83,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Cationic detergent cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) is used to liberate and complex with total cellular nucleic acids.
  • Form: Liquid
  • Storage temperature: Ambient
  • Specification pH (20 °C): 8,0 ±0,1
This buffer contains 2% w/v CTAB, 20 mM EDTA.Na₂.2H₂O, 1,4 M sodium chloride and 100 mM tris ultrapure. Effective for removing polysaccharides, phenolic compounds and other enzyme-inhibiting contaminants found in plant cells in the supernatant.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    CTAB, lysis buffer