AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l) | Avantor
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 1 L
Artikelnr. A4892.1000
Anbieter:   PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Artikelnr. A4892.1000
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
86,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Spezifikationen