Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 500 mL
Anbieter: PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Artikelnr. A4892.0500
Anbieter: PanReac AppliChem
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)