AuftragsverfolgungKontakt
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 100 mL
Artikelnr. A4892.0100
Anbieter:   PanReac AppliChem
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Artikelnr. A4892.0100
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l), Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
35,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,0 (0,5 mol/l)
Spezifikationen