Aprotinin
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Anbieter: PanReac AppliChem
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Cat. No.:A2132.0100
- CAS Nr.:9087-70-1
- Molecular formula:C₂₈₄H₄₃₂N₈₄O₇₉S₇
- MDL No.:MFCD00130541
- Lagerbedingungen:Refrigerator
- Protein/Peptid-Name:Aprotinin
- Proteinsynonym:Trypsin inhibitor, pancreatic basic