Agar
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. APPCA0949.1000
Anbieter: PanReac AppliChem
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzpunkt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg