AuftragsverfolgungKontakt
Agar | Avantor
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. APPCA0949.0500
Anbieter:   PanReac AppliChem
Agar
Artikelnr. APPCA0949.0500
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  9002-18-0
Preis
159,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Agar Agar
  • CAS Nummer:9002-18-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081288
  • Merck-Index:13,00184
  • Schmelzpunkt:90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-658-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen