AuftragsverfolgungKontakt
Base materials | Avantor
Base materials
Tryptone pancreatic digest of casein, 5 kg
Artikelnr. MOBO12111-5
Marketsource
Anbieter:   MO BIO
Base materials
Artikelnr. MOBO12111-5
Anbieter:  MO BIO
Marketsource
CAS Nummer:  
Base materials
Tryptone pancreatic digest of casein, 5 kg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Bacteriological grade enzymatic digest of casein.
  • BSE free
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 kg
  • Bezeichnung:
    Tryptone pancreatic digest of casein
Spezifikationen