AuftragsverfolgungKontakt
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Rolle, Blau, 380×340 mm, 1 Rolle à 500 Blatt
Catalog # 115-2222
Supplier:   KIMBERLY CLARK
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Catalog # 115-2222
Supplier:  KIMBERLY CLARK
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Wischtücher, KIMTECH PREP*
Rolle, Blau, 380×340 mm, 1 Rolle à 500 Blatt
Price
409,00 €
Log in for availability
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Feste, fusselarme, wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen und Kfz-Werkstätten.
  • PP, wiederverwendbar
  • Zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen
  • Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig
  • Rolle 115-222 ist kompatibel mit den Spendern 115-0045, 115-1533 und 115-2038
Farbe: Blau
Specifications
  • Verpackt:
    1 Rolle à 500 Blatt
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Rolle
  • L×B:
    380×340 mm