AuftragsverfolgungKontakt
ATC probes, Eutech | Avantor
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, pH 5+ / pH 6+ / ION 6+ meters
Artikelnr. EUTEECPH5TEM01P
Anbieter:   EUTECH
ATC probes, Eutech
Artikelnr. EUTEECPH5TEM01P
Anbieter:  EUTECH
ATC probes, Eutech
ATC probes, Eutech
ATC probe, 1 m cable, pH 5+ / pH 6+ / ION 6+ meters
Preis
72,05 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ATC electrodes for use with Eutech pH 5+, pH 6+ and ION 6+ meters or for use with CyberScan pH 300 and 310 meters.
Spezifikationen
  • Für:
    pH 5+ / pH 6+ / ION 6+ meters
  • Bezeichnung:
    ATC probe, 1 m cable