AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, flat type, PTFE | Avantor
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Artikelnr. COWI010.110
Anbieter:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Artikelnr. COWI010.110
Anbieter:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
10/30, 40 mm
Preis
12,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spezifikationen
  • NS:
    10/30
  • Höhe:
    40 mm