AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, flat type, PTFE
19/38, 50 mm
Artikelnr. COWI010.119
Anbieter:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Artikelnr. COWI010.119
Anbieter:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
19/38, 50 mm
Preis
21,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spezifikationen
  • NS:
    19/38
  • Höhe:
    50 mm