Stoppers, flat type, PTFE
24/40, 55 mm
Artikelnr. COWI010.124
Anbieter: COWIE
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
- Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spezifikationen
- NS:24/40
- Höhe:55 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.