AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, flat type, PTFE
34 45, 60 mm
Artikelnr. COWI010.134
Anbieter:   COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Artikelnr. COWI010.134
Anbieter:  COWIE
Stoppers, flat type, PTFE
Stoppers, flat type, PTFE
34 45, 60 mm
Preis
32,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
  • Trapezoidal rings give high vacuum performance and reduce seizure
Spezifikationen
  • NS:
    34 45
  • Höhe:
    60 mm