Pyknometer für bituminöse Materialien
Oberer Aufsatz mit Ringmarke, ohne Nummerierung, 60
Artikelnr. NEUB0321-60-60
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Natronkalkglas oder Borosilikatglas 3.3
- 2-teilig, beide Teile mit Identifikationsnummer
- Verschluss mit Trichter für einfaches Befüllen
- Ringmarke an Verschluss-Stiel
Spezifikationen
- NS:60
- Bezeichnung:Oberer Aufsatz mit Ringmarke, ohne Nummerierung
- Seq:04