AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff | Avantor
Messbecher mit Griff
500 ml, 140 mm, 97 mm, 10 ml
Artikelnr. 213-3745
Anbieter:   VITLAB
Messbecher mit Griff
Artikelnr. 213-3745
Anbieter:  VITLAB
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
500 ml, 140 mm, 97 mm, 10 ml
Preis
3,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, hochgradig durchscheinend.
  • Das Volumen ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Gute chemische Beständigkeit, tTemperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Zum Schutz der Graduierungen wird eine Reinigung bei nicht mehr als +60 °C empfohlen
  • Zum Autoklavieren empfehlen wird die Ausführung mit erhabenen Graduierungen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und eine Vielzahl weiter Verwendungen. Mit stabilem Griff und gut lesbarer, aufgedruckter beidseitiger, schwarzer Graduierung. Stapelbar.
Zertifizierung: Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    97 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    140 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.