AuftragsverfolgungKontakt
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch | Avantor
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 21,25 ml, 25×66 mm, Ja
Artikelnr. 212-7069
Anbieter:   MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Artikelnr. 212-7069
Anbieter:  MURRAY S
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Probenfläschchen, Trident-Typ, niedrig oder hoch
Squat, 21,25 ml, 25×66 mm, Ja
Preis
163,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 162 ST
Product Details & Documents
Die Fläschchen bestehen aus Neutralglas mit PE-Verschlussstopfen Geeignet für die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten in Labor, Produktion usw.
  • Stabil, kostengünstig, toleriert mäßige Temperaturwechsel
  • Weite Öffnung zum einfachen Befüllen und Leeren
  • Verschlussstopfen zum sicheren Verschließen
Verpackung: Aus produktionstechnischen Gründen ist es möglich, dass die Anzahl der Fläschchen pro Karton variiert.
Spezifikationen
  • Mit Deckel:
    Ja
  • Ø×H:
    25×66 mm
  • Kapazität:
    21,25 ml
  • Bezeichnung:
    Squat
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.