Ethidiumbromid
Glasflasche, 50 ml
Artikelnr. PIER17898
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- CAS Nummer:1239-45-8
- Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
- MDL-Nummer:MFCD00011724
- Molekulargewicht:394.31 g/mol
- Merck-Index:13,04751
- Siedepunkt:72 °C (0,1 mmHg)
- Schmelzpunkt:261…264 °C
- Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:<100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:214-984-6
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:50 ml