Deckeldichtung CV 24 cm Silikon weiss, einzelnverpackt 1 * 1 ST
Artikelnr. CERT1260404
Lieferant: CERTOCLAV
Deckeldichtung CV 24 cm Silikon weiss, einzelnverpackt 1 * 1 ST
Artikelnr. CERT1260404
Lieferant: CERTOCLAV
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Pasteur-Pipetten
Lieferant: RATIOLAB
Membranfilter mit Gitternetz
Lieferant: Sartorius
Trockennährböden
Lieferant: Merck
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection